Nazwa produktu
1-(Cyclopropylmethyl)piperazine 97%
Numer produktu
658839
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
57184-25-5
Masa cząsteczkowa
140.23
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
Appearance (Color) | Colorless to Yellow |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Proton NMR spectra | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥96.5 % |