Nazwa produktu
Methyl 5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylate 96%
Numer produktu
648477
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
834884-75-2
Masa cząsteczkowa
227.22
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
Appearance (Color) | White to Tan |
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder, Crystals and/or Chunks | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 65.6 - 71.8 % |
Nitrogen | 5.8 - 6.4 % |
Purity (HPLC) | ≥95.5 % |