Nazwa produktu
2,6-Dimethoxyphenyl trifluoromethanesulfonate 97%
Numer produktu
637874
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
60319-07-5
Masa cząsteczkowa
286.22
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
APPEARANCE | COLORLESS LIQUID |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED NOVEMBER 26, 2008 RJM |