Nazwa produktu
tert-Butyl (tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)carbamate 98%
Numer produktu
467049
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
132957-40-5
Masa cząsteczkowa
201.22
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
Appearance (Form) | Powder or Crystals |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 52.4 - 55.1 % |
Nitrogen | 6.7 - 7.2 % |
Purity (GC) | ≥97.5 % |