Nazwa produktu
Sodium methanesulfinate technical grade, 85%
Numer produktu
433063
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
20277-69-4
Masa cząsteczkowa
102.09
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder and/or Chunks | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (Titration by HClO4) | ≥82.5 % |