Nazwa produktu
2-Bromohexanoyl bromide 95%
Numer produktu
306924
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
54971-26-5
Masa cząsteczkowa
257.95
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
TITRATION | 96.5 - 103.5 % |
TITRATION (METHOD) | BROMINE COMBUSTION |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |