Nazwa produktu
(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid 97%
Numer produktu
238813
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
53188-07-1
Masa cząsteczkowa
250.29
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Light Beige |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Chunks |
TITRATION (T) NAOH 0.1M | 96.5 - 103.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |