Nazwa produktu
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
Numer produktu
167789
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
3964-56-5
Masa cząsteczkowa
207.45
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White |
APPEARANCE (FORM) | Fibers |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |