Nazwa produktu
Ethyl 4-hydroxybenzoate ReagentPlus®, 99%
Numer produktu
111988
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
120-47-8
Masa cząsteczkowa
166.17
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
Appearance (Color) | White |
Appearance (Form) | Powder |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥98.5 % |
Solubility (Turbidity) | Clear |
5% in 95% Ethanol | |
Solubility (Color) | Colorless to Faint Yellow |