Serwis i wsparcie TLC Explorer
System dokumentacji TLC Explorer to zaawansowane rozwiązanie instrumentalne i programowe zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnej analizy płytek TLC. Urządzenie oferuje zarówno wizualną kontrolę, jak i opartą na oprogramowaniu analizę chromatografii cienkowarstwowej wraz z kwantyfikacją. Może analizować jedną lub więcej płytek TLC o powierzchni do 20 × 20 cm. Ponadto system wykorzystuje trzy rodzaje źródeł światła LED - światło białe (widmo widzialne), UV-A (długość fali 366nm) i UV-C (długość fali 254nm), aby oświetlić płytki z pozycji nad głową w trybie światła bezpośredniego i zidentyfikować różne klasy substancji.
Potrzebujesz pomocy? Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcję obsługi.
Aktualizacje TLC Explorer
Oszczędź swój czas, pobierając bezpłatne aktualizacje, aby zachować aktualność wstępnie zaprogramowanych metod i odblokować nowe funkcje w celu poprawy użyteczności systemu w laboratorium. Najnowsze bezpłatne oprogramowanie znajduje się poniżej.
Informacje o żądaniu
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.
Powiązane zasoby
- Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)
Do wyboru są klasyczne płytki TLC z podłożem krzemionkowym, aluminiowym, szklanym i plastikowym, a także płytki HPTLC, płytki MS-Grade TLC i HPTLC oraz płytki PLC.