Merck
Strona głównaUsługiUsługi Millipore® CTDMOUsługi opracowywania i wytwarzania leków biologicznych dla ssaków
Usługi opracowywania i wytwarzania leków biologicznych dla ssaków
Rozwój i produkcja leków biologicznych
OPTYMALIZUJ SWOJĄ DROGĘ ROZWOJU LEKÓW BIOLOGICZNYCH
Dzięki Millipore® CTDMO wspieramy firmy biotechnologiczne i biofarmaceutyczne opracowujące szereg leków biologicznych dla ssaków, w tym przeciwciała monoklonalne (mAb), mAb do koniugatów przeciwciało-lek (ADC) oraz cząsteczki pochodne mAb, takie jak bispecyficzne, fragmenty przeciwciał i białka fuzyjne fc.
Nasi eksperci CMC, dedykowane zespoły ds. rozwoju i MSAT zapewniają określone kluczowe kompetencje w celu optymalizacji wydajności procesu, zwiększenia efektywności kosztowej i zapewnienia elastycznej produkcji na średnią skalę na etapach klinicznych i komercjalizacji.
Porozmawiaj z ekspertem
Nasze osiągnięcia
35+
Lata doświadczenia w rozwoju procesów
30
Lata doświadczenia w produkcji GMP
10+
Lata doświadczenia w technologii jednorazowego użytku
280+
Projekty (mAb, bsAb, fab, fc-fusion)
100+
Udane transfery techniczne
Rozwój
Usługi rozwoju procesów u ssaków
Nasi eksperci ds. rozwoju stosują podejście oparte na ryzyku w celu zapewnienia optymalnej równowagi między szybkością i kosztami, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości. Wspieramy rozwój procesów lub transfer procesów i optymalizację istniejących bioprocesów.
  • Rozwój procesów wyższego i niższego szczebla
  • Sprawdzony transfer technologii istniejących bioprocesów do naszego Centrum Doskonałości Biologii Ssaków
  • Dopasowanie i optymalizacja procesów
  • li>Dopasowanie i optymalizacja procesów
  • Przesiew mediów i pasz
  • Usprawniona platforma oczyszczania w celu zwiększenia wydajności i skrócenia czasu trwania procesu<
  • Rozwój formulacji substancji leczniczych
  • Możliwości laboratorium pilotażowego do 200L
  • Bezpośredni model skalowania procesu od 3L do 2000L
Mammalian Analytical Development Services
Nasze zespoły ds. rozwoju analitycznego i walidacji wspierają cały cykl życia produktu dzięki silnym, dostosowanym do fazy możliwościom analitycznym.
  • Kontrola wewnątrzprocesowa
  • Platformowe metody dla mAbs
  • Platforma metod wieloatrybutowych (MAM)
  • Metody specyficzne dla produktu
  • Metody o dużej przepustowości
  • Testy wiązania (ELISA, Biocore)
  • Rozszerzona charakterystyka
  • Pokrycie i charakterystyka HCP
  • Wszechstronna wiedza z zakresu spektrometrii mas
  • Rozwiązywanie problemów
MAMMALIJSKIE PLATFORMY I PAKIETY BIOLOGICZNE
Platforma oczyszczania downstream
Firmy biotechnologiczne i biofarmaceutyczne mogą skorzystać z naszej usprawnionej platformy, aby zastąpić wiele etapów polerowania pojedynczym etapem przepływu i skrócić czas trwania procesu oraz obniżyć koszty produkcji. Opcjonalnie wprowadzamy naszą platformę oczyszczania w celu potencjalnego usprawnienia istniejących bioprocesów.
Używamy chromatografii mieszanej, aby zastąpić typowe dwuetapowe polerowanie chromatografii kationowymiennej i anionowymiennej. Anionowa chromatografia mieszana łączy wymianę anionową i oddziaływanie hydrofobowe w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń, w tym białek komórek gospodarza, DNA i agregatów w bardziej wydajny sposób o równoważnej jakości.
MAMMALIAN BIOLOGICS CENTER OF EXCELLENCE
Zintegrowani z globalną organizacją zajmującą się naukami przyrodniczymi, świadczymy usługi Mammalian Biologics CDMO w fazach klinicznych i komercjalizacji.
Założona w 1987 roku, wspieramy projekty rozwoju i produkcji przeciwciał monoklonalnych (mAb) i pochodnych mAb od początku istnienia branży.
Zakład produkcyjny - Martillac, Francja
Martillac, Francja
Nasz zakład produkcyjny o powierzchni 2700 m2 jest wyposażony w 100% w technologię jednorazowego użytku umożliwiającą szybkie zwiększanie skali i elastyczną zdolność produkcyjną wielu produktów.
Odkryj naszą podróż do komercyjnej produkcji
Kiedy pracujesz w tej branży, masz cel, którym jest poprawa życia pacjentów. Dodając komercyjne możliwości produkcyjne, właśnie to robimy.
Obejrzyj wideo
Elastyczny projekt obiektu
W tym wywiadzie wideo dowiesz się, jak wykorzystaliśmy najnowsze praktyki branżowe, aby zbudować elastyczny obiekt.
Obejrzyj wideo