Spectroquant® Prove Connect do LIMS
Zintegruj swój fotometr Prove z systemem laboratoryjnym
Zautomatyzuj i usprawnij przesyłanie danych kontroli jakości lub danych eksperymentalnych do elektronicznego systemu laboratoryjnego dzięki oprogramowaniu Spectroquant® Prove Connect to LIMS.
- Umożliwia łatwe połączenie danych generowanych przez spektrofotometr Prove z systemem LIMS (Laboratory Information Management System) lub ELN (Electronic Lab Notebook) poprzez proste połączenie przez sieć LAN.
- Oferuje elastyczną integrację z innymi systemami, takimi jak ELN (Electronic Lab Notebook).
Zamów Spectroquant® Prove Connect to LIMS unlimited license or get a free trial license
Nasza seria spektrofotometrów Spectroquant® Prove oferuje łatwe analizy wody pitnej, ścieków i wody procesowej - z ponad 200 wstępnie zaprogramowanymi zestawami testowymi Spectroquant® do konkretnych zastosowań.
Rozwiązania cyfrowe z portfolio Supelco® mogą uprościć codzienną pracę analityczną i zachować wierność danych, jednocześnie oszczędzając czas na ważne zadania.
Prośba o licencję próbną
Proszę się zalogować do swojego konta, aby uzyskać klucz licencyjny.
Zaloguj się
Get Started
Instrukcja pobierania i instalacji:
- Pobierz klucz licencyjny**.
- Pobierz oprogramowanie i instrukcję Spectroquant® Prove Connect to LIMS za darmo.
Oprogramowanie: Spectroquant® Prove Connect to LIMS Software Version 2.0
Podręcznik: Spectroquant® Prove Connect to LIMS
- Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z poniższym opisem:
- Zainstaluj oprogramowanie, rozpakowując plik i otwierając *.exe.
- Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania wprowadź klucz licencyjny, gdy zostaniesz o to poproszony.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku, aby zakończyć instalację przy użyciu lokalnej infrastruktury IT.
**Należy mieć pod ręką numer(y) seryjny(e) spektrofotometru(ów) Spectroquant® Prove.
*** Licencja próbna ważna przez xxx
Kompatybilność
Oprogramowanie obsługuje formaty danych CSV i XML i jest kompatybilne z następującymi fotometrami, a także ich poprzednikiem Spectroquant® Prove 600/300/100:
Wymagania dotyczące komputera*:
- Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 lub Windows 10
- 1 GB wolnego miejsca na dysku
- 4 GB pamięci RAM
- Połączenie sieciowe (LAN)
*Inne konfiguracje mogą działać, ale nie są obsługiwane przez Merck