Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6640,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ziprasidone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1nc(c5c1cccc5)N2CCN(CC2)CCc3cc4c(cc3Cl)NC(=O)C4=O
InChI
1S/C21H19ClN4O2S/c22-16-12-17-15(19(27)21(28)23-17)11-13(16)5-6-25-7-9-26(10-8-25)20-14-3-1-2-4-18(14)29-24-20/h1-4,11-12H,5-10H2,(H,23,27,28)
InChI key
VWHQRPYTDLERQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Ziprasidone Capsules
- Chlorowodorek ziprasidonu
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family ziprasidone | API family diazepam | API family cilostazol | API family ziprasidone |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?