Przejdź do
1711177
USP
Bromek wekuronium Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-[(2β, 3α, 5α, 16β, 17β)-3-(Acetyloxy)-17-hydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methylpiperidinium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H55BrN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
595.69
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
6950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
vecuronium
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2(C(C3C([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)N5CCCCC5)OC(=O)C)CC3)C)CC2)C1)C)O)C
InChI
1S/C32H55N2O3.BrH/c1-22(35)37-29-19-23-11-12-24-25(32(23,3)21-27(29)33-15-7-5-8-16-33)13-14-31(2)26(24)20-28(30(31)36)34(4)17-9-6-10-18-34;/h23-30,36H,5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24?,25?,26?,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
InChI key
XPLMFSDSQRHLDG-YHJOLPDBSA-M
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Bromek wekuronium Związany związek B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak bromek wekuronium.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
171122417111881711166
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
vecuronium
API family
vecuronium
API family
vecuronium
API family
vecuronium
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)