Merck
1711188
USP
Bromek wekuronium Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-Dihydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methylpiperidinium bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H53BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
553.66
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
vecuronium
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2(C(C3C([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)N5CCCCC5)O)CC3)C)CC2)C1)C)O)C
InChI
1S/C30H53N2O2.BrH/c1-29-13-12-23-22(24(29)19-26(28(29)34)32(3)16-8-5-9-17-32)11-10-21-18-27(33)25(20-30(21,23)2)31-14-6-4-7-15-31;/h21-28,33-34H,4-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t21-,22?,23?,24?,25-,26-,27-,28-,29-,30-;/m0./s1
InChI key
DIGWZHJLXJPNBY-RXKWVREZSA-M
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Bromek wekuronium Związek pokrewny C Wzorzec odniesienia USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak bromek wekuronium.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)