Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2280,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
valine
manufacturer/tradename
USP
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| API family valine | API family - | API family valine | API family - |
| mp 295-300 °C (subl.) (lit.) | mp 295-300 °C (subl.) (lit.) | mp 295-300 °C (subl.) (lit.) | mp 295-300 °C (subl.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Valine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?