Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1530,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ursolic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
292 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Powdered Holy Basil Leaf Extract
- Powdered Holy Basil Leaf
- Holy Basil Leaf
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| mp 292 °C (dec.) (lit.) | mp 292 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 292 °C (dec.) (lit.) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ursolic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
580.5 °F
flash_point_c
304.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?