Przejdź do
1686411
USP
Trigonelline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Trigonelline monohydrate, 1-Methylpyridinium-3-carboxylate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
trigonella
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n+]1(cc(ccc1)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
WWNNZCOKKKDOPX-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1541500PHL805481104006
USP
USP
1686411
Trigonelline
USP
USP
1541500
Piperacylina
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
trigonella
API family
piperacillin
API family
-
API family
cetylpyridinium
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)