Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sodium nitrite
autoignition temp.
914 °F
manufacturer/tradename
USP
mp
271 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description ACS reagent, ≥97.0% | description ReagentPlus®, ≥99.0% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade ACS reagent | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 271 °C (lit.) | mp 271 °C (lit.) | mp 271 °C (lit.) | mp 271 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitrite
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?