Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6090,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ranitidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN\C(NCCS(=O)Cc1ccc(CN(C)C)o1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3/b13-9+
InChI key
SKHXRNHSZTXSLP-UKTHLTGXSA-N
General description
Application
- Ranitydyna w chlorku sodu do wstrzykiwań
- Ranitydyna we wstrzyknięciach
- Ranitydyna roztwór doustny
- Ranitydyna w tabletkach
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family ranitidine | API family ranitidine | API family ranitidine | API family ranitidine |
| agency USP | agency traceable to USP 1598700 | agency USP | agency traceable to USP 1598507 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ranitydyna Związek pokrewny C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?