Przejdź do
1598507
USP
Związek pokrewny ranitydyny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethanamine hemifumarate salt, 2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanyl}methyl}thio}ethylamine hemifumarate salt, 5-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}-N,N-dimethyl- 2-furanmethanamine hemifumarate salt, Ranitidine diamine hemifumarate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2OS · 0.5 C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ranitidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)Cc1ccc(CSCCN)o1
InChI key
VKUKMWIQZWDCGK-WLHGVMLRSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ranitydyna Związek pokrewny Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Ranitydyna w chlorku sodu do wstrzykiwań
  • Ranitydyna we wstrzyknięciach
  • Ranitydyna roztwór doustny
  • Ranitydyna w tabletkach
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1598700PHR1775PHR1774
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
USP
agency
traceable to USP 1598700
agency
traceable to USP 1598609
API family
ranitidine
API family
ranitidine
API family
ranitidine
API family
ranitidine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny ranitydyny A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)