1586009
USP
Pyridostigmine bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(Dimethylaminocarbonyloxy)-1-methylpyridinium bromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pyridostigmine
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
informacje o genach
human ... ACHE(43)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pyridostigmine Bromide Injection
- Pyridostigmine Bromide Oral Solution
- Pyridostigmine Bromide Tablets
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3