Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3160,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
prasugrel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)C(N3CCc4[s]c(cc4C3)OC(=O)C)C(=O)C2CC2.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21;/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3;1H
InChI key
JALHGCPDPSNJNY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Prasugrel Tablets
- Chlorowodorek prasugrelu
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| API family prasugrel | API family prasugrel | API family prasugrel | API family propranolol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorowodorek prasugrelu
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?