Przejdź do
1514008
USP
Standardowa temperatura topnienia fenacetyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Phenacetin, 1-Acetyl-p-phenetidin, 4′-Ethoxyacetanilide, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, p-Acetophenetidide, Acetophenetidin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-533-0
Beilstein/REAXYS Number:
1869238
MDL number:
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phenacetin
manufacturer/tradename
USP
mp
133-136 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenacetin Melting Point Standard (Phenacetin) jest lekiem rozpuszczalnym w lipidach o umiarkowanej rozpuszczalności w rozpuszczalnikach wodnych. Jego wchłanianie doustne opiera się na czynnikach formuły, takich jak wielkość cząstek. Jego głównym szlakiem metabolicznym jest O-dealkilacja do paracetamolu, a jego pomniejsze szlaki to deacetylacja i hydroksylacja z wytworzeniem fenetydyny, 2-hydroksyfenetydyny, 2- i 3-hydroksyfenacetyny oraz N-hydroksyfenacetyny.
Application
Phenacetin Melting Point Standard Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Biochem/physiol Actions
Substrate of CYP1A2 and CYP2D6.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR109415342091513005
Phenacetin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1513005
Phenacetin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
133-136 °C
mp
~Approximately 135 °C
mp
41-43 °C (lit.)
mp
133-136 °C
API family
phenacetin
API family
phenacetin
API family
phenyl salicylate
API family
phenacetin
Still not finding the right product?
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - Water-react. 2
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)