Przejdź do
1510925
USP
Związek D związany z peryndoprylem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
S,3S,5aS,9aS,10aR)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propylpyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid, (S)-2-{(3S,5aS,9aS,10aR)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoic acid, Perindoprilat lactam B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.40
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
perindopril
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21[C@@H]3[C@H](C[C@@H]2C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCC)C(=O)O)CCCC3
InChI
1S/C17H26N2O4/c1-3-6-13(17(22)23)18-10(2)15(20)19-12-8-5-4-7-11(12)9-14(19)16(18)21/h10-14H,3-9H2,1-2H3,(H,22,23)/t10-,11-,12-,13-,14+/m0/s1
InChI key
GBVXUKWRYVJUFG-HTVCTNPSSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Perindopril Related Compound D USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Perindopril Erbumine
  • Perindopril Erbumine Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151091415109031510947
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
perindopril
API family
perindopril
API family
perindopril
API family
perindopril
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)