Przejdź do
76260
Paraldehyde
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxacyclohexane, s-Trimethyltrioxymethylene, Acetaldehyde trimer, NSC 9799, Paracetaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-639-8
Beilstein/REAXYS Number:
80142
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
drug control
USDEA Schedule IV
refractive index
n20/D 1.405
bp
123-124 °C
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
InChI key
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Modified Sanford reaction
  • Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
  • Hydroformylation of alkenylamines
  • Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
  • Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
743844550817768936
description
≥97.0% (GC)
description
Arxada quality, ≥99.5% (GC)
description
97%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
97%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.405
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
123-124 °C
bp
-
bp
-
bp
-
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraldehyde
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)