Przejdź do
1478436
USP
Olopatadyna Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid, Isoxepac, NSC 300907
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
35 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O4
Masa cząsteczkowa:
268.26
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
olopatadine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Olopatadine Related Compound C USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Olopatadine Hydrochloride Ophthalmic Solution.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1478425PHR2539PHR2309
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
olopatadine
API family
olopatadine
API family
olopatadine
API family
loratadine
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olopatadyna Związek pokrewny C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)