Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1850,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
edta
manufacturer/tradename
USP
mp
245 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade ACS reagent | grade Sigma Grade |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| API family edta | API family edta | API family - | API family - |
| mp 245 °C (dec.) (lit.) | mp 245 °C (dec.) (lit.) | mp 245 °C (dec.) (lit.) | mp 245 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrilotriacetic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?