Przejdź do
1463457
USP
Związek C związany z nilotynibem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Amino-4-methylbenzoic acid, 3-Amino-p-toluic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2082449
MDL number:
5530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nilotinib
manufacturer/tradename
USP
mp
164-168 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Więcej informacji i wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny USP Nilotinib Related Compound C, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14634401600212Y0002108
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
mp
164-168 °C (lit.)
mp
113-117 °C (lit.)
mp
-
mp
164-168 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
nilotinib
API family
nilotinib
API family
regorafenib
API family
nilotinib
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek C związany z nilotynibem
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)