Przejdź do
1463440
USP
ZWIĄZEK POKREWNY NILOTYNIBU B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-p-toluate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2088611
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nilotinib
manufacturer/tradename
USP
mp
113-117 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI key
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Wzorzec referencyjny USP Nilotinib Related Compound B, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
146342814634391463246
USP
USP
1463428
Nilotynib
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
nilotinib
API family
nilotinib
API family
nilotinib
API family
nicardipine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)