Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1210,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1424233
API family
methyl caprate
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 g
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description ≥99%, FG | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| agency traceable to USP 1424233 | agency follows IFRA guidelines | agency - | agency USP |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade Halal, FG, Fragrance grade | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| refractive index n20/D 1.425 (lit.) | refractive index n20/D 1.425 (lit.) | refractive index n20/D 1.425 (lit.), n20/D 1.426 | refractive index n20/D 1.425 (lit.) |
| mp −14-−11 °C (lit.) | mp −14-−11 °C (lit.) | mp −14-−11 °C (lit.) | mp −14-−11 °C (lit.) |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA - | CofA - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Caprate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?