Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1880,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
936 °F
expl. lim.
16 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| expl. lim. 16 % | expl. lim. 16 % | expl. lim. 16 % | expl. lim. 16 % |
| vapor density 2.55 (vs air) | vapor density 2.55 (vs air) | vapor density 2.55 (vs air) | vapor density 2.55 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
8.6 °F - closed cup
flash_point_c
-13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?