Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30BrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.39
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
propantheline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
SMILES string
[Br-].[N+](C(C)C)(C(C)C)(CCOC(=O)C1(c2c(cccc2)Oc3c1cccc3)O)C
InChI
1S/C23H30NO4.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-27-22(25)23(26)18-10-6-8-12-20(18)28-21-13-9-7-11-19(21)23;/h6-13,16-17,26H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RDMADSXCPWAZRH-UHFFFAOYSA-M
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Propantheline Bromide Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
- Bromek propanteliny
- Bromek propanteliny tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family propantheline | API family clidinium | API family propantheline | API family ipratropium |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?