Przejdź do
1135021
USP
Bromek klidyniowy Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16BrNO
Masa cząsteczkowa:
222.12
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clidinium
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Bromek klidyniowy Związek pokrewny Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Chlordiazepoxide Hydrochloride i Clidinium Bromide Capsules.
  • Bromek klidyniowy
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR356411350221135023
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
API family
clidinium
API family
-
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1135021
agency
USP
agency
USP
Still not finding the right product?
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)