Przejdź do
1305008
USP
Heksachlorofen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Hexachlorophene, 2,2′-Methylenebis(3,4,6-trichlorophenol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[C6H(Cl)3OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.90
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2064407
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hexachlorophene
manufacturer/tradename
USP
mp
163-165 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cc2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C13H6Cl6O2/c14-6-2-8(16)12(20)4(10(6)18)1-5-11(19)7(15)3-9(17)13(5)21/h2-3,20-21H,1H2
InChI key
ACGUYXCXAPNIKK-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny heksachlorofenu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Hexachlorophene Cleansing Emulsion
  • Mydło w płynie z heksachlorofenem
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45526SML35931123135
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
mp
163-165 °C (lit.)
mp
163-165 °C (lit.)
mp
-
mp
90-92 °C (lit.)
API family
hexachlorophene
API family
-
API family
-
API family
chlorpheniramine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heksachlorofen
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)