Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
manufacturer/tradename
EDQM
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule | description PCR Reagent |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade Hybri-Max™ | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) agriculture |
| density 1.10 g/mL (lit.) | density - | density 1.10 g/mL (lit.) | density 1.10 g/mL (lit.) |
| autoignition temp. 573 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. 573 °F | autoignition temp. 573 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?