Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
8350,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clotrimazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1c(cccc1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
InChI key
KTVAHLGKTSPDOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used to prepare standard stock, system suitability, and standard solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Clotrimazole
- Clotrimazole Topical Solution
- Clotrimazole Lotion
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family clotrimazole | API family clotrimazole | API family fluconazole | API family clarithromycin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny klotrimazolu A
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?