Przejdź do
1082617
USP
Butyl cinnamate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Cinnamic acid butyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.26
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
butyl cinnamate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCCC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-3-11-15-13(14)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-10H,2-3,11H2,1H3/b10-9+
InChI key
OHHIVLJVBNCSHV-MDZDMXLPSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Butyl cinnamate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
113393310835291082967
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
butyl cinnamate
API family
cinnamic acid
API family
butyl palmitate
API family
butyl hexanoate
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
194.0 °F
flash_point_c
90 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)