Kluczowe dokumenty
SY3H99996448
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-(acetylthio)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(acetylthio)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3S/c1-7(12)15-8-5-11(6-8)9(13)14-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
NCTWTOSRADIIRF-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Ta pozycja | BAF650009001 | BAF650000001 | BAF650009006 |
---|---|---|---|
Bel-Art F65000-9002 | Bel-Art F65000-9001 | Bel-Art F65000-0001 | Bel-Art F65000-9006 |
1.5 mL | 0.5 mL | 0.5 mL | 1.5 mL |
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/80654.html
Certyfikaty analizy (CoA)
Potrzebujesz przykładowego certyfikatu analizy (COA)?
To jest przykładowy certyfikat analizy (COA) i może nie reprezentować ostatnio wyprodukowanej partii tego konkretnego produktu.