Merck
SY3H9999630C
Synthonix Corporation
3-bromopyrazolo[1,5-a]pyrazin-4(5H)-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.02
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromopyrazolo[1,5-a]pyrazin-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c7-4-3-9-10-2-1-8-6(11)5(4)10/h1-3H,(H,8,11)
Klucz InChI
MBPVDZQRVNEPHN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/80591.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80591.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)