Merck
SY3H996B93BF
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.04
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-3-8(10)12-7-4-11-2-1-5(6)7/h1-4H
Klucz InChI
HLLIOROCTKEBRV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78500.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78500.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)