Merck
SY3H996B933C
Synthonix Corporation
5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.59
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O2/c1-3-4(6(10)11)5(7)9(2)8-3/h1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
RRWQERXMLIEDKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78289.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78289.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)