Merck
SY3H996B916F
Synthonix Corporation
1,4-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.24
Numer MDL:
Iupac Name
2,5-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3S/c1-3-5-7(12)10-4(2)11-8(5)15-6(3)9(13)14/h1-2H3,(H,13,14)(H,10,11,12)
Klucz InChI
PNKDOXHMMQRMAG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77865.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77865.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)