Merck
SY3H98B97F3D
Synthonix Corporation
4,4'-Oxybis(N,N-diethylbenzamide)
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.48
Numer MDL:
Iupac Name
4,4'-oxybis(N,N-diethylbenzamide)
Inchi Code
1S/C22H28N2O3/c1-5-23(6-2)21(25)17-9-13-19(14-10-17)27-20-15-11-18(12-16-20)22(26)24(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
VDNHWCSHUPSBLR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74034.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74034.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)