Merck
SY3H98B97F1C
Synthonix Corporation
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic Acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7(8(13)14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,13,14)
Klucz InChI
HQRSIMQXCAWAJB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76908.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76908.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)