Merck
SY3H98B97D04
Synthonix Corporation
Methyl 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.42
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-anilino-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H24N2O2/c1-24-19(23)20(21-18-10-6-3-7-11-18)12-14-22(15-13-20)16-17-8-4-2-5-9-17/h2-11,21H,12-16H2,1H3
Klucz InChI
NPNNCHCGYDKUTA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75855.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75855.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)