Merck
SY3H98B97CDF
Synthonix Corporation
Methyl 2-Bromo-5-fluoro-4-nitrobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.03
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-fluoro-4-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrFNO4/c1-15-8(12)4-2-6(10)7(11(13)14)3-5(4)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
DIZICDGIOHMPPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75560.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75560.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)