Merck
SY3H98B97BB8
Synthonix Corporation
3-Methoxy-4-morpholinoaniline Dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.18
Numer MDL:
Iupac Name
3-methoxy-4-(4-morpholinyl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O2.2ClH/c1-14-11-8-9(12)2-3-10(11)13-4-6-15-7-5-13;;/h2-3,8H,4-7,12H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
ODXRLVZVGWFQIP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73750.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73750.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)