Merck
SY3H98B97B57
Synthonix Corporation
Iodocyclopropane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.98
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
iodocyclopropane
Inchi Code
1S/C3H5I/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2
Klucz InChI
VLODBNNWEWTQJX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75009.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75009.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)