Merck
SY3H98B97B45
Synthonix Corporation
5-(4-Isopropylphenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
Numer MDL:
Iupac Name
5-(4-isopropylphenyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)12-7-11(13(15)16)14-17-12/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
Klucz InChI
UERITGBANMVLAF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73987.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73987.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)